Tlačiť
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6009-1G PC6009-25G PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6009-1G APOSPC6009-25G APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083539
Číslo CAS: 241154-09-6
OSN: 3276
ADR: 6.1,III