Tlačiť
Perfluoroicosane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 142 EUR
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoroicosane 97%
Perfluoroicosane
Mass spectrometry standard.
Vzorec: C₂₀F₄₂
Teplota varu: 320 °C
Teplota tavenia: 162…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000438
Číslo CAS: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9