Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6001-100G
PC6001-10G
PC6001-25G
APOSPC6001-100GEA
397.91
EUR
APOSPC6001-100G
APOSPC6001-10G
APOSPC6001-25G
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Deoxo-FluorR (Registered trademark of Air Products), 50% solution in THF. Stable alternative to DAST.
Vzorec:
C₆H₁₄F₃NO₂S Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: <10 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD01321415 Číslo CAS: 202289-38-1 OSN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |