Tlačiť
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6001-100G PC6001-10G PC6001-25G
APOSPC6001-100GEA 397.91 EUR
APOSPC6001-100G APOSPC6001-10G APOSPC6001-25G
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Deoxo-FluorR (Registered trademark of Air Products), 50% solution in THF. Stable alternative to DAST.
Vzorec: C₆H₁₄F₃NO₂S
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: <10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01321415
Číslo CAS: 202289-38-1
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II