Tlačiť
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 137.79 EUR
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₃F₁₇O₄
Mw: 510.10 g/mol
Teplota varu: 155…156 °C
Hustota: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054723
Číslo CAS: 26131-32-8