Tlačiť
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
PC5979M-100G PC5979M-250G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 158.04 EUR
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-250G APOSPC5979M-25G
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, Technical Grade
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈F₁₆
Teplota varu: 101…102 °C
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1,828 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001469
Číslo CAS: 335-27-3
EINECS: 206-386-9