Tlačiť
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 716.41 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Vzorec: C₆F₁₂
Teplota varu: 45 °C
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013737
Číslo CAS: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3