Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 26.52 EUR
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₃ClF₆O
Mw: 276.57
Teplota varu: 185 °C
Hustota: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074997
Číslo CAS: 393-82-8
OSN: 3265
ADR: 8 II