Tlačiť
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5975-100G PC5975-25G PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA 66.49 EUR
APOSPC5975-100G APOSPC5975-25G APOSPC5975-500G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
Mw: 293.01 g/mol
Teplota varu: 146…147 °C
Hustota: 1.691 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094336
Číslo CAS: 7617-93-8