Tlačiť
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 198.68 EUR
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Mw: 272.15
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 302912-02-3