Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
Mw: 307.03
Teplota varu: 176 °C
Hustota: 1.674 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799485
Číslo CAS: 302911-98-4
OSN: 3265
ADR: 8 II