Tlačiť
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 39.79 EUR
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Teplota varu: 150 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00799540
Číslo CAS: 766-49-4
OSN: 1993
ADR: 3,III