Tlačiť
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
PC5955-1G PC5955-25G PC5955-5G
APOSPC5955-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5955-1G APOSPC5955-25G APOSPC5955-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Mw: 120.13
Teplota varu: 55…56 °C/40mmHg
Teplota tavenia: 27…28 °C
Hustota: 1.048 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00168823
Číslo CAS: 766-98-3
OSN: 1325
ADR: 4.1 II