Tlačiť
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 353.7 EUR
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₉H₅F₃O
Mw: 186.13 g/mol
Hustota: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094333
Číslo CAS: 160542-02-9
OSN: 1993
ADR: 3 III