Tlačiť
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
PC5951-1G PC5951-25G PC5951-5G
APOSPC5951-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5951-1G APOSPC5951-25G APOSPC5951-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₄F₆
Mw: 238.13 g/mol
Teplota varu: 147…148 °C
Hustota: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861850
Číslo CAS: 88444-81-9
OSN: 1993
ADR: 3 III