Tlačiť
2-Fluoro-p-cresol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-5-methylbenzene
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 28.28 EUR
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
Teplota varu: 172…174 °C
Hustota: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094332
Číslo CAS: 452-81-3