Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 263.94 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094330
Číslo CAS: 518070-29-6
OSN: 3265
ADR: 8,III