Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 414.58 EUR
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 97…101 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094327
Číslo CAS: 118745-63-4
OSN: 3265
ADR: 8 II