Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
PC5933-1G PC5933-5G PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5933-1G APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 91…92 °C/14mmHg
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094325
Číslo CAS: 146137-80-6