Tlačiť
5-Fluoro-m-toluidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-methylaniline
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077538
Číslo CAS: 52215-41-5