Tlačiť
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 63.29 EUR
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094316
Číslo CAS: 212268-39-8
OSN: 3265
ADR: 8 II