Tlačiť
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 16.7 EUR
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
5-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094312
Číslo CAS: 216976-30-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III