Tlačiť
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 278.39 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
2-Fluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota tavenia: 52…53 °C
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094311
Číslo CAS: 85070-67-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III