Tlačiť
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Perfluoro-2-butyltetrahydrofuran
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 496.19 EUR
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Vzorec: C₈F₁₆O
Teplota varu: 99…107 °C
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014513
Číslo CAS: 335-36-4
EINECS: 206-389-5