Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 33.17 EUR
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₉F₉O₂
Teplota varu: 60…62 °C/5mmHg
Hustota: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236094
Číslo CAS: 1799-84-4