Tlačiť
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, Acrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate
PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-5GEA 63.38 EUR
APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Vzorec: C₉H₇F₉O₂
Teplota varu: 160 °C
Teplota tavenia: –68 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236104
Číslo CAS: 52591-27-2
OSN: 3272
ADR: 3,III