Tlačiť
Perfluoro-2-butene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: FC-1318my
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 1562.99 EUR
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butene 97%
Perfluoro-2-butene
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Vzorec: C₄F₈
Mw: 200.03 g/mol
Teplota varu: 1.2 °C
Teplota tavenia: –136…–134 °C
Hustota: 1.5297 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
OSN: 2422
ADR: 2.2