Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 34.85 EUR
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Mw: 195.12 g/mol
Teplota varu: 64…65 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832254
Číslo CAS: 116369-23-4
OSN: 2810
ADR: 6.1 III