Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 732.63 EUR
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115895
Číslo CAS: 886498-13-1
OSN: 2735
ADR: 8 III