Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 168.24 EUR
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Mw: 223.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115896
Číslo CAS: 886498-17-5