Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 97.74 EUR
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224.11 g/mol
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115887
Číslo CAS: 886497-85-4