Tlačiť
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 71.7 EUR
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₅H₁₀BF₃KN
Mw: 191.0441 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10700161
Číslo CAS: 888711-53-3