Tlačiť
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 59.77 EUR
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Vzorec: C₄F₁₀O₂S
Teplota varu: 64…66 °C
Teplota tavenia: –110 °C
Hustota: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007422
Číslo CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
OSN: 3265
ADR: 8,II