Tlačiť
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 69.8 EUR
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄F₂IN
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774189
Číslo CAS: 141743-49-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III