Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 59.77 EUR
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Teplota varu: 256…266 °C
Hustota: 1,626 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094308
Číslo CAS: 474024-36-7