Tlačiť
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
PC5865-1G PC5865-25G PC5865-5G
APOSPC5865-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5865-1G APOSPC5865-25G APOSPC5865-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Teplota varu: 91 °C/5mmHg
Hustota: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000355
Číslo CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6