Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 66.59 EUR
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Teplota tavenia: 23…25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070753
Číslo CAS: 202865-58-5