Tlačiť
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-DL-Phg(4-CF₃)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC5857-5G PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA 580.41 EUR
APOSPC5857-5G APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Mw: 219.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665333
Číslo CAS: 142012-65-5