Tlačiť
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5849-1G PC5849-250MG PC5849-5G
APOSPC5849-1GEA 116.56 EUR
APOSPC5849-1G APOSPC5849-250MG APOSPC5849-5G
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₃S
Mw: 317.29 g/mol
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00816796
Číslo CAS: 240800-53-7