Tlačiť
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoyl chloride, (+/-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5847-25G PC5847-5G
APOSPC5847-25GEA 696.58 EUR
APOSPC5847-25G APOSPC5847-5G
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
(+/-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Mw: 252.62 g/mol
Teplota varu: 213…214 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078209
Číslo CAS: 40793-68-8
OSN: 3265
ADR: 8 III