Tlačiť
2-Bromo-4-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Hustota: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09260909
Číslo CAS: 357927-50-5