Tlačiť
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5843-5G PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA 241.48 EUR
APOSPC5843-5G APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Vzorec: C₁₈F₃₆O₆
Teplota varu: 231…235 °C
Hustota: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054661
Číslo CAS: 13252-15-8
OSN: 3265
ADR: 8,II