Tlačiť
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 374.25 EUR
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Teplota varu: 52 °C/0,03mmHg
Teplota tavenia: 24…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094304
Číslo CAS: 54109-16-9
OSN: 3261
ADR: 8,III