Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5790-1G PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA 132.59 EUR
APOSPC5790-1G APOSPC5790-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Mw: 289.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660311
Číslo CAS: 886503-33-9
OSN: 3265
ADR: 8 II