Tlačiť
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Difluoromethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
PC5786F-1G PC5786F-5G
APOSPC5786F-1GEA 298.44 EUR
APOSPC5786F-1G APOSPC5786F-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether
Vzorec: C₄H₃F₇O
Teplota varu: 46 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 56860-81-2