Tlačiť
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 130.98 EUR
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17
Teplota varu: 145 °C
Hustota: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038308
Číslo CAS: 74788-45-7
OSN: 2735
ADR: 8 III