Tlačiť
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC5773-1G PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA 117.93 EUR
APOSPC5773-1G APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Vzorec: C₂₁H₁₁F₅O₃
Teplota tavenia: 85…87 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013261
Číslo CAS: 88744-04-1