Tlačiť
Pentafluoropropionic anhydride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 416.77 EUR
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Pentafluoropropionic anhydride 99%
Pentafluoropropionic anhydride
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Vzorec: C₆F₁₀O₃
Teplota varu: 73…74 °C
Hustota: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000429
Číslo CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
OSN: 3265
ADR: 8,II