Pentafluoropropionic anhydride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5750-100G
PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA
416.77
EUR
APOSPC5750-100G
APOSPC5750-25G
Pentafluoropropionic anhydride 99%
Pentafluoropropionic anhydride
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Vzorec:
C₆F₁₀O₃ Teplota varu: 73…74 °C Hustota: 1,571 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000429 Číslo CAS: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 OSN: 3265 ADR: 8,II |