Tlačiť
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-fluorobenzoate
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 56.48 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Methyl-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota varu: 197 °C
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094302
Číslo CAS: 455-68-5