Tlačiť
4-Fluorosalicylic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 16.7 EUR
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
4-Fluorosalicylic acid 99%
4-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Mw: 156.11
Teplota tavenia: 186…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153168
Číslo CAS: 345-29-9
EINECS: 206-459-5