Tlačiť
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 29.84 EUR
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Teplota varu: 112…114 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847179
Číslo CAS: 127425-73-4
OSN: 1759
ADR: 8,III